Pentamethylbenzolsulfonylchlorid
Lieferant: CHEMPUR
Synonyme:
Pentamethylbenzolsulfochlorid
, Pentamethylbenzolsulfonsäurechlorid
, Pentamethylbenzol-1-sulfonylchlorid
CHMPCD06104.250EA
0
EUR
CHMPCD06104.250
MAYBCD06104.1
Pentamethylbenzolsulfonylchlorid
Pentamethylbenzolsulfonylchlorid
Formel:
C₁₁H₁₅ClO₂S Molecular Weight: 246,76 g/mol Schmelzpunkt: 82 °C |
MDL:
MFCD00014722 CAS-Nummer: 52499-94-2 EINECS: 257-968-4 UN: 3261 ADR: 8,II |