Pentamethylbenzolsulfonylchlorid
Lieferant: FLUOROCHEM LTD (CHEMPUR)
Synonyme:
Pentamethylbenzolsulfochlorid
, Pentamethylbenzolsulfonsäurechlorid
, Pentamethylbenzol-1-sulfonylchlorid
FLUO018935-5GEA
0
EUR
FLUO018935-5G
Pentamethylbenzolsulfonylchlorid
Pentamethylbenzolsulfonylchlorid
Formel:
C₁₁H₁₅ClO₂S Molecular Weight: 246,76 g/mol Schmelzpunkt: 82 °C |
MDL:
MFCD00014722 CAS-Nummer: 52499-94-2 EINECS: 257-968-4 UN: 3261 ADR: 8,II |