2,2',3,4,4',6'-Hexachlorbiphenyl (PCB Nr. 140)
Lieferant: LGC Standards PROMOCHEM
PROOCIL-PCB-140-CEA
652
EUR
PROOCIL-PCB-140-C
2,2',3,4,4',6'-Hexachlorbiphenyl (PCB Nr. 140)
2,2',3,4,4',6'-Hexachlorbiphenyl (PCB Nr. 140)
Formel:
C₁₂H₄Cl₆ Molecular Weight: 360,88 g/mol |
CAS-Nummer:
59291-64-4 |