Salzsäure 1,128% (w/v) analytisches Reagens
Lieferant: VWR Chemicals
Synonyme: Hydrochloric acid solution, Muriatic acid
86132.290EA 42.6 EUR
86132.290 86132.360
Salzsäure 1,128% (w/v) analytisches Reagens
Salzsäure
Formel: HCl
Molecular Weight: 36,46 g/mol
MDL: MFCD00011324
CAS-Nummer: 7647-01-0
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Assay (w/v) 1.118 - 1.138 %