6-Methylycumarin ≥99%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: 6-Methyl-2-benzopyron
A19382.18EA 39.7 EUR
A19382.18 A19382.22
6-Methylycumarin ≥99%
6-Methylycumarin
Formel: C₁₀H₈O₂
Molecular Weight: 160,17 g/mol
Siedepunkt: 303 °C (725 mmHg)
Schmelzpunkt: 74…77 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006875
CAS-Nummer: 92-48-8
EINECS: 202-158-8