6-Methylycumarin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
6-Methyl-2-benzopyron
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIALM36203-5GEA
33.9
EUR
SIALM36203-5G
6-Methylycumarin, Sigma-Aldrich®
6-Methylycumarin
Formel:
C₁₀H₈O₂ Molecular Weight: 160,17 g/mol Siedepunkt: 303 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 72…74 °C |
MDL:
MFCD00006875 CAS-Nummer: 92-48-8 EINECS: 202-158-8 |