6-Methylycumarin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 6-Methyl-2-benzopyron
M-Clarity™ quality level = MQ300
SIALW269905-5KG-KEA 948 EUR
SIALW269905-5KG-K SIALW269905-100G-K SIALW269905-1KG-K
6-Methylycumarin, Sigma-Aldrich®
6-Methylycumarin
Formel: C₁₀H₈O₂
Molecular Weight: 160,17 g/mol
Siedepunkt: 303 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 72…74 °C
MDL: MFCD00006875
CAS-Nummer: 92-48-8
EINECS: 202-158-8