6-Chinolylmethylether, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Achtung


M-Clarity™ quality level = MQ200

SIAL183067-25GEA 95.1 EUR
SIAL183067-25G
6-Chinolylmethylether, Sigma-Aldrich®
6-Chinolylmethylether
Formel: C₁₀H₉NO
Molecular Weight: 159,19 g/mol
Siedepunkt: 295 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 19 °C
Dichte: 1,152 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00006800
CAS-Nummer: 5263-87-6
EINECS: 226-077-2

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR