Vitamin B12 (Cyanocobalamin)
Lieferant: PanReac AppliChem
A2090.0005EA 343 EUR
A2090.0005 A2090.0001
Vitamin B12 (Cyanocobalamin)
Vitamin B12 (Cyanocobalamin)
Formel: C₆₃H₈₈CoN₁₄O₁₄P
Molecular Weight: 1355,38 g/mol
Schmelzpunkt: 320 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00151092
CAS-Nummer: 68-19-9
EINECS: 200-680-0
Merck Index: 12,10152