4-Ethylcyclohexanon, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL129380-25GEA
112
EUR
SIAL129380-25G
4-Ethylcyclohexanon, Sigma-Aldrich®
4-Ethylcyclohexanon
Formel:
C₈H₁₄O Molecular Weight: 126,2 g/mol Siedepunkt: 192 °C (1013 hPa) Dichte: 0,91 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00001644 CAS-Nummer: 5441-51-0 EINECS: 226-629-2 |