Decamethylcyclopentasiloxan, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Siliconöl DC 245, Volasil 245, Cyclopentasiloxan, Dow Corning 245® fluid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
444278-250ML 444278-50ML
SIAL444278-250MLEA 107 EUR
SIAL444278-250ML SIAL444278-50ML
Decamethylcyclopentasiloxan, Sigma-Aldrich®
Decamethylcyclopentasiloxan
Formel: C₁₀H₃₀O₅Si₅
Molecular Weight: 370,77 g/mol
Siedepunkt: 90 °C (13 hPa)
Schmelzpunkt: –44 °C
Dichte: 0,958 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 73 °C (geschlossener Tiegel)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00046966
CAS-Nummer: 541-02-6
EINECS: 208-764-9
Merck Index: 12,02905