Decamethylcyclopentasiloxan

Lieferant: CHEMPUR SILANE

Synonyme: Siliconöl DC 245, Volasil 245, Cyclopentasiloxan, Dow Corning 245® fluid

SILS05475.25 SILS05475.100 SILS05475.250
SILNSILS05475.25EA 0 EUR
SILNSILS05475.25 SILNSILS05475.100 SILNSILS05475.250
Decamethylcyclopentasiloxan
Decamethylcyclopentasiloxan
Formel: C₁₀H₃₀O₅Si₅
Molecular Weight: 370,77 g/mol
Siedepunkt: 90 °C (13 hPa)
Schmelzpunkt: –44 °C
Dichte: 0,958 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 73 °C (geschlossener Tiegel)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00046966
CAS-Nummer: 541-02-6
EINECS: 208-764-9
Merck Index: 12,02905

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR