Octamethylcyclotetrasiloxan 98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: Volasil 244, Siliconöl DC 244, Dow Corning 244® fluid
216470250 216471000 216475000
ACRO216470250EA 31.5 EUR
ACRO216470250 ACRO216471000 ACRO216475000
Octamethylcyclotetrasiloxan 98%
Octamethylcyclotetrasiloxan
Formel: [-Si(CH₃)₂O-]₄
Molecular Weight: 296,62 g/mol
Siedepunkt: 175…176 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: 17…18 °C
Dichte: 0,956 g/cm³
Flammpunkt: 56 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003269
CAS-Nummer: 556-67-2
EINECS: 209-136-7
UN: 1993
ADR: 3,III
Merck Index: 12,06843
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3950 to 1.3970 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %