Octamethylcyclotetrasiloxan ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Volasil 244, Siliconöl DC 244, Dow Corning 244® fluid
A15240.22
A15240.36
A15240.22EA
56.3
EUR
A15240.22
A15240.36
Octamethylcyclotetrasiloxan ≥98%
Octamethylcyclotetrasiloxan
Purity: 98%
CAS No.: 556-67-2
Molecular Formula: C8H24O4Si4
Formula Weight: 296.62
Flash Point: 56°(132°F)
Refractive Index: 1.3960
Melting Point: 17-18°
Boiling Point: 175-176°
Beilstein Reference: 1787074
Merck Reference: 14,6747
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00003269
Formel:
[-Si(CH₃)₂O-]₄ Molecular Weight: 296,62 g/mol Siedepunkt: 175…176 °C Schmelzpunkt: 17…18 °C Dichte: 0,956 Flammpunkt: 56 °C (132 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00003269 CAS-Nummer: 556-67-2 EINECS: 209-136-7 UN: 1993 ADR: 3,III Merck Index: 14,6747 |