Barbitursäure ≥99%
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme: 2,4,6-TrihydroxypyrimidinN,N'-Malonylharnstoff
A10934.22EA 39.4 EUR
A10934.22 A10934.14 A10934.36
Barbitursäure ≥99%
Barbitursäure
Formel: C₄H₄N₂O₃
Molecular Weight: 128,09 g/mol
Siedepunkt: 441 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: ∼ 250 °C (Zersetzung)
Flammpunkt: 150 °C (302 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006666
CAS-Nummer: 67-52-7
EINECS: 200-658-0
Merck Index: 14,963