Barbitursäure

Lieferant: Bernd Kraft

Synonyme: 2,4,6-TrihydroxypyrimidinN,N'-Malonylharnstoff

KRAF06135.0600EA 58.4 EUR
KRAF06135.0600
Barbitursäure
Barbitursäure
Formel: C₄H₄N₂O₃
Molecular Weight: 128,09 g/mol
Siedepunkt: 441 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 250…252 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006666
CAS-Nummer: 67-52-7
EINECS: 200-658-0
Merck Index: 13,00966

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR