Barbitursäure, EMSURE® zur Analyse, Supelco®
Lieferant: Merck
Synonyme: 2,4,6-TrihydroxypyrimidinN,N'-Malonylharnstoff
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300
1.00132.0025EA 87.2 EUR
1.00132.0025 1.00132.0100
Barbitursäure, EMSURE® zur Analyse, Supelco®
Barbitursäure
Formel: C₄H₄N₂O₃
Molecular Weight: 128,09 g/mol
Siedepunkt: 441 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 250…252 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006666
CAS-Nummer: 67-52-7
EINECS: 200-658-0
Merck Index: 13,00966
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Solubility 11.45 g/l (25 °C)
Melting Point 250 - 252 °C (decomposition)
Molar Mass 128.08 g/mol
Bulk Density 720 kg/m3
pH 2 - 3 (50 g/l, H2O, 60 °C)