Barbitursäure
Lieferant: LGC Standards PROMOCHEM
Synonyme:
2,4,6-Trihydroxypyrimidin
, N,N'-Malonylharnstoff
PROOMM0265.03EA
440
EUR
PROOMM0265.03
Barbitursäure
Barbitursäure
Formel:
C₄H₄N₂O₃ Molecular Weight: 128,09 g/mol Siedepunkt: 441 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 250…252 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00006666 CAS-Nummer: 67-52-7 EINECS: 200-658-0 Merck Index: 13,00966 |