Xanthydrol 97+%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
9-Hydroxyxanthen
, 9H-Xanthen-9-ol
, 9-Xanthenol
ACRO271520050EA
60.2
EUR
ACRO271520050
ACRO271520250
Xanthydrol 97+%
Xanthydrol
Formel:
C₁₃H₁₀O₂ Molecular Weight: 198,22 g/mol Siedepunkt: 338 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 124…127 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00005057 CAS-Nummer: 90-46-0 EINECS: 201-996-1 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to almost white Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 121 to 126 °C |
HPLC | ≥97.0 % |