Xanthydrol
Lieferant: Molekula
Synonyme:
9-Hydroxyxanthen
, 9H-Xanthen-9-ol
, 9-Xanthenol
MOLEM82885570EA
0
EUR
MOLEM82885570
Xanthydrol
Xanthydrol
Formel:
C₁₃H₁₀O₂ Molecular Weight: 198,22 g/mol Siedepunkt: 338 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 123 °C |
MDL:
MFCD00005057 CAS-Nummer: 90-46-0 EINECS: 201-996-1 |