Xanthydrol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 9-Hydroxyxanthen9H-Xanthen-9-ol9-Xanthenol
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
SIAL252573-25GEA 192 EUR
SIAL252573-25G SIAL252573-5G
Xanthydrol, Sigma-Aldrich®
Xanthydrol
Formel: C₁₃H₁₀O₂
Molecular Weight: 198,22 g/mol
Siedepunkt: 338 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 123 °C
MDL: MFCD00005057
CAS-Nummer: 90-46-0
EINECS: 201-996-1