5-Ethyl-2-furaldehyd, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL186996-1GEA
68.6
EUR
SIAL186996-1G
5-Ethyl-2-furaldehyd, Sigma-Aldrich®
5-Ethyl-2-furaldehyd
Formel:
C₇H₈O₂ Molecular Weight: 124,14 g/mol Siedepunkt: 88…89 °C (14 mmHg) Dichte: 1,05 g/cm³ (20 °C) |
MDL:
MFCD00030605 CAS-Nummer: 23074-10-4 EINECS: 245-411-8 |