Kaliumtetrafluoroborat ≥99%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
11556.36EA 62.3 EUR
11556.36 11556.A3
Kaliumtetrafluoroborat ≥99%
Potassium tetrafluoroborate
Formel: BF₄K
Molecular Weight: 125,9 g/mol
Siedepunkt: Zersetzung
Schmelzpunkt: 529 °C
Dichte: 2,50
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011395
CAS-Nummer: 14075-53-7
EINECS: 237-928-2
Merck Index: 14,7686