Kaliumtetrafluoroborat
Lieferant: Honeywell Chemicals
HONE01556.9025EA 0 EUR
HONE01556.9025 HONE01556.95000 HONE01556.91000 HONE01556.93000 SIAL01556-50KG-H
Kaliumtetrafluoroborat
Potassium tetrafluoroborate
Formel: BF₄K
Molecular Weight: 125,9 g/mol
Siedepunkt: 960,85 °C (310 mmHg)
Schmelzpunkt: 96,5…98 °C
Dichte: 3,348 g/cm³ (25 °C)
MDL: MFCD00011395
CAS-Nummer: 14075-53-7
EINECS: 237-928-2
Merck Index: 12,07859