Kaliumperchlorat, EMSURE® ACS zur Analyse, Supelco®
Lieferant: Merck
Gefahr
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300
1.05076.0250EA 127 EUR
1.05076.0250 1.05076.1000
Kaliumperchlorat, EMSURE® ACS zur Analyse, Supelco®
Potassium perchlorate
Formel: ClKO₄
Molecular Weight: 138,55 g/mol
Schmelzpunkt: 608 °C
Dichte: 2,5239 g/cm³ (10.7 °C)
MDL: MFCD00011362
CAS-Nummer: 7778-74-7
EINECS: 231-912-9
UN: 1489
ADR: 5.1,II
Merck Index: 12,07822
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Solubility 17 g/l (20 °C)
Melting Point 610 °C (decomposition)
Molar Mass 138.55 g/mol
Bulk Density 1150 kg/m3
pH 5.0 (10 g/l, H2O, 25 °C)
Hazard Class 5.1
Hazard Class Description Oxidizer