Kaliumperchlorat, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Gefahr


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

SIAL460494-25GEA 210 EUR
SIAL460494-25G
Kaliumperchlorat, Sigma-Aldrich®
Potassium perchlorate
Formel: ClKO₄
Molecular Weight: 138,55 g/mol
Schmelzpunkt: 608 °C
Dichte: 2,5239 g/cm³ (10.7 °C)
MDL: MFCD00011362
CAS-Nummer: 7778-74-7
EINECS: 231-912-9
UN: 1489
ADR: 5.1,II
Merck Index: 13,07738

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR