Natriumperchlorat ≥98,0% ACS, Fluka™
Lieferant: Honeywell Chemicals
Gefahr
HONC410241-25KGEA 8612.8 EUR
HONC410241-25KG 410241-500G 410241-2.5KG
Natriumperchlorat ≥98,0% ACS, Fluka™
Sodium perchlorate
Formel: ClNaO₄
Molecular Weight: 122,44 g/mol
Schmelzpunkt: 469 °C (Zersetzung)
Dichte: 2,52 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003480
CAS-Nummer: 7601-89-0
UN: 1502
ADR: 5.1,II
Merck Index: 12,08798
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Assay 98.0 - 102.0 %
pH (5 %, 25 °C) 6.0 - 8.0
Water insoluble matter Max. 0.005 %
Calcium (Ca) Max. 0.02 %
Iron (Fe) Max. 5 ppm
Potassium (K) Max. 0.05 %
Heavy metals (as Pb) Max. 5 ppm
Chloride (Cl) Max. 0.003 %
Sulfate (SO₄) Max. 0.002 %