Kaliumcarbonat
Lieferant: OVERLACK CHEMISCHE PRODUKTE
Achtung
Synonyme: Pottasche
OVER813100-25EA 0 EUR
OVER813100-25
Kaliumcarbonat
Kaliumcarbonat
Formel: K₂CO₃
Molecular Weight: 138,21 g/mol
Schmelzpunkt: 891 °C
Dichte: 2,42 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011382
CAS-Nummer: 584-08-7
EINECS: 209-529-3
Merck Index: 13,07702
https://de.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/05/98/16640598.jpg