Kaliumchromat, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Gefahr


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

SIAL529508-100GEA 648 EUR
SIAL529508-100G
Kaliumchromat, Sigma-Aldrich®
Potassium chromate
Formel: K₂CrO₄
Molecular Weight: 194,19 g/mol
Siedepunkt: 1000 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 985 °C
Dichte: 2,73 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011368
CAS-Nummer: 7789-00-6
EINECS: 232-140-5
UN: 3087
ADR: 5.1,III
Merck Index: 12,07784

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR