Lithiumiodid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
SIAL518018-10GEA 89.5 EUR
SIAL518018-10G SIAL518018-50G
Lithiumiodid, Sigma-Aldrich®
Lithiumiodid
Formel: ILi
Molecular Weight: 133,85 g/mol
Siedepunkt: 1177 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 450 °C
Dichte: 3,49 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011092
CAS-Nummer: 10377-51-2
EINECS: 233-822-5
Merck Index: 13,05557