Lithiumiodid, wasserfrei ≥98%
Lieferant: Strem Chemicals, Inc.
Achtung
STRE93-0382-25GEA 195 EUR
STRE93-0382-25G
Lithiumiodid, wasserfrei ≥98%
Lithiumiodid
Formel: ILi
Molecular Weight: 133,85 g/mol
Siedepunkt: 1180 °C
Schmelzpunkt: 450 °C
Dichte: 3,494
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011092
CAS-Nummer: 10377-51-2
EINECS: 233-822-5
Merck Index: 13,05557