Kaliumnitrit

Lieferant: Honeywell Chemicals
Gefahr

HONE31303.9050EA 0 EUR
HONE31303.9050
Kaliumnitrit
Potassium nitrite
Formel: KNO₂
Molecular Weight: 85,1 g/mol
Schmelzpunkt: 387 °C
Dichte: 1,92 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011408
CAS-Nummer: 7758-09-0
EINECS: 231-832-4
UN: 1488
ADR: 5.1,II
Merck Index: 13,07734

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR