Cäsiumnitrat Cabot, hochrein, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
SIAL562521-1KGEA 642 EUR
SIAL562521-1KG
Cäsiumnitrat Cabot, hochrein, Sigma-Aldrich®
Cesium nitrate
Formel: CsNO₃
Molecular Weight: 194,91 g/mol
Siedepunkt: 737 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 414 °C
Dichte: 3,68 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00010963
CAS-Nummer: 7789-18-6
EINECS: 232-146-8
UN: 1451
ADR: 5.1,III
Merck Index: 12,02057