Natriummetaphosphat, GPR RECTAPUR®
Lieferant: VWR Chemicals
27930.290EA 43.5 EUR
27930.290
Natriummetaphosphat, GPR RECTAPUR®
Sodium metaphosphate
Formel: NaPO₃
Molecular Weight: 101,96 g/mol
Schmelzpunkt: 625 °C
Dichte: 2,54 g/cm³ (20 °C)
CAS-Nummer: 10361-03-2
EINECS: 233-782-9
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
di-Phosphorus pentoxide Min. 60 %
Heavy metals (as Pb) Max. 20 ppm
Cl (Chloride) Max. 50 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 0.05 %
Fe (Iron) Max. 50 ppm