di-Kaliumhydrogenphosphat ≥96%, TECHNICAL
Lieferant: VWR Chemicals
Synonyme: sek. Kaliumphosphatdi-KaliumorthophosphatKaliumphosphat dibasischDikaliumhydrogenphosphatdi-Kaliumphosphat
26927.460EA 546 EUR
26927.460
di-Kaliumhydrogenphosphat ≥96%, TECHNICAL
di-Kaliumhydrogenphosphat
Formel: K₂HPO₄
Molecular Weight: 174,18 g/mol
Schmelzpunkt: 340 °C
Dichte: 2,3 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011383
CAS-Nummer: 7758-11-4
EINECS: 231-834-5
Merck Index: 13,07743
https://de.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/06/42/16640642.jpg
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Assay Min. 96 %