Kaliumdihydrogenphosphat
Lieferant: PanReac AppliChem
Synonyme: Kaliumphosphat monobasisch
A1043.5000EA 237 EUR
A1043.5000 A1043.1000
Kaliumdihydrogenphosphat
Kaliumdihydrogenphosphat
Formel: KH₂PO₄
Molecular Weight: 136,09 g/mol
Siedepunkt: ∼100 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 253 °C
Dichte: 2,3 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011401
CAS-Nummer: 7778-77-0
EINECS: 231-913-4
REACH: 01-2119490224-41
Merck Index: 13,07744