Kaliumdisulfat 98% zur Analyse
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: di-KaliumdisulfatKaliumpyrosulfat
ACRO207915000EA 80.2 EUR
ACRO207915000 ACRO207910025
Kaliumdisulfat 98% zur Analyse
Kaliumdisulfat
Formel: K₂O₇S₂
Molecular Weight: 254,32 g/mol
Schmelzpunkt: 325 °C
Dichte: 2,51 g/cm³
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011385
CAS-Nummer: 7790-62-7
EINECS: 232-216-8
UN: 2923
ADR: 8,I
Merck Index: 13,07749
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Crystalline powder
Titration with NaOH ≥97.5 %
Chloride (Cl) ≤10 ppm
Phosphate (PO4) ≤10 ppm
Arsenic (As) ≤5 ppm
Iron (Fe) ≤10 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm
Ca and Mg ≤50 ppm