Kaliumdisulfat ≥99%, ReagentPlus®, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: di-KaliumdisulfatKaliumpyrosulfat
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
SIAL307750-500GEA 169 EUR
SIAL307750-500G SIAL307750-25G
Kaliumdisulfat ≥99%, ReagentPlus®, Sigma-Aldrich®
Kaliumdisulfat
Formel: K₂O₇S₂
Molecular Weight: 254,32 g/mol
Schmelzpunkt: ∼325 °C
Dichte: 2,51 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011385
CAS-Nummer: 7790-62-7
EINECS: 232-216-8
UN: 2923
ADR: 8 (6.1),I
Merck Index: 12,07834