Kaliumthiocyanat 99% ACS
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: KaliumsulfocyanidKaliumrhodanid
ACRO424230025EA 225 EUR
ACRO424230025 ACRO424230050 ACRO424235000
Kaliumthiocyanat 99% ACS
Kaliumthiocyanat
Formel: KSCN
Molecular Weight: 97,18 g/mol
Schmelzpunkt: 170…179 °C
Dichte: 1,886 g/cm³
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011413
CAS-Nummer: 333-20-0
EINECS: 206-370-1
Merck Index: 12,07866
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Colorless to white Crystals
Titration Argentimetric ≥98.5 %
pH 5.3 to 8.7 (5% soln. at 25°C)
Chloride (Cl) ≤0.005 %
Sulfate (SO4) ≤0.005 %
Ammonium (NH4) ≤0.003 %
Iron (Fe) ≤2 ppm
Sodium (Na) ≤0.005 %
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm
Insoluble matter in water ≤0.005 %
Iodine consuming subst. Passes test