Kaliumthiocyanat ≥98,5% ACS
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Kaliumsulfocyanid
, Kaliumrhodanid
14318.22EA
41.9
EUR
14318.22
14318.36
Kaliumthiocyanat ≥98,5% ACS
Kaliumthiocyanat
Formel:
KSCN Molecular Weight: 97,18 g/mol Siedepunkt: 500 °C (Zersetzung) Schmelzpunkt: 172…175 °C Dichte: 1,89 Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00011413 CAS-Nummer: 333-20-0 EINECS: 206-370-1 Merck Index: 14,7691 |