Kaliumthiocyanat, Supelco®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: KaliumsulfocyanidKaliumrhodanid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
1.05124.9050EA 0 EUR
1.05124.9050 1.05124.1000
Kaliumthiocyanat, Supelco®
Kaliumthiocyanat
Formel: KSCN
Molecular Weight: 97,18 g/mol
Siedepunkt: 500 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 175 °C
Dichte: 1,61 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011413
CAS-Nummer: 333-20-0
EINECS: 206-370-1
Merck Index: 12,07866