Natriumsulfit, BAKER, Laborreagens, J.T.Baker®
Lieferant: Avantor
1777.1000EA 38.68 EUR
1777.1000
Natriumsulfit, BAKER, Laborreagens, J.T.Baker®
Sodium sulphite
Formel: Na₂SO₃
Molecular Weight: 126,04 g/mol
Schmelzpunkt: > 500 °C
Dichte: 2,63 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003503
CAS-Nummer: 7757-83-7
EINECS: 231-821-4
REACH: 01-2119537420-49
Merck Index: 13,08757
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Assay min. 95 %
Chloride (Cl) max. 0.02 %
Iron (Fe) max. 0.002 %
Heavy Metals (as Pb) max. 0.005 %
Trace Impurities (in ppm)Arsenic (As) max. 2