Kaliumsulfat, BAKER, Laborreagens, J.T.Baker®
Lieferant: Avantor
0512.1000EA
47.23
EUR
0512.1000
Kaliumsulfat, BAKER, Laborreagens, J.T.Baker®
Potassium sulphate
Formel:
K₂SO₄ Molecular Weight: 174,26 g/mol Siedepunkt: 1698 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 1069 °C Dichte: 2,66 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00011388 CAS-Nummer: 7778-80-5 EINECS: 231-915-5 Merck Index: 13,07759 |
Spezifikation Testergebnisse
Assay | min. 99 % |
Appearance | passes test |