Kaliumsulfat, Tabletten
Lieferant: THOMPSON & CAPPER
THOMAB40EA 0 EUR
THOMAB40
Kaliumsulfat, Tabletten
Potassium sulphate
Formel: K₂SO₄
Molecular Weight: 174,26 g/mol
Siedepunkt: 1698 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 1069 °C
Dichte: 2,66 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011388
CAS-Nummer: 7778-80-5
EINECS: 231-915-5
Merck Index: 13,07759