Kaliumhydrogensulfat
Lieferant: Molekula
|
Gefahr
|
Synonyme:
Kaliumbisulfat
MOLE19700986-1KGEA
111
EUR
MOLE19700986-1KG
Kaliumhydrogensulfat
Kaliumhydrogensulfat
Formel:
KHSO₄ Molecular Weight: 136,17 g/mol Schmelzpunkt: 214 °C Dichte: 2,32 g/cm³ (20 °C) |
MDL:
MFCD00011404 CAS-Nummer: 7646-93-7 EINECS: 231-594-1 UN: 2509 ADR: 8,II Merck Index: 12,07774 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...