Ammoniumhydrogendifluorid
Lieferant: BIONET RESEARCH (CHEMPUR)
Gefahr
Synonyme: AmmoniumbifluoridAmmoniumhydrogenfluorid
BIOT000390-1000EA 0 EUR
BIOT000390-1000
Ammoniumhydrogendifluorid
Ammoniumhydrogendifluorid
Formel: NH₄HF₂
Molecular Weight: 57,04 g/mol
Schmelzpunkt: 127 °C
Dichte: 0,8 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00012018
CAS-Nummer: 1341-49-7
EINECS: 215-676-4
UN: 1727
ADR: 8,II
Merck Index: 13,00498