Calciumchlorid, wasserfrei ≥95%, Laborreagens, J.T.Baker®
Lieferant: Avantor
Achtung
Synonyme: Chlorcalcium
0070.1000EA 64.8 EUR
0070.1000 0070.5000
Calciumchlorid, wasserfrei ≥95%, Laborreagens, J.T.Baker®
Calciumchlorid
Formel: CaCl₂
Molecular Weight: 110,98 g/mol
Siedepunkt: 1600 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 772 °C
Dichte: 2,174 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00010903
CAS-Nummer: 10043-52-4
EINECS: 233-140-8
REACH: 01-2119494219-28
Merck Index: 14,01659
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Assay min. 95 %