Bariumperchlorat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
SIAL241733-100GEA 93.3 EUR
SIAL241733-100G
Bariumperchlorat, Sigma-Aldrich®
Barium perchlorate
Formel: Ba(ClO₄)₂
Molecular Weight: 336,23 g/mol
Schmelzpunkt: 505 °C
Dichte: 3,2 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 21 °C (geschlossener Tiegel)
MDL: MFCD00003440
CAS-Nummer: 13465-95-7
EINECS: 236-710-4
UN: 1447
ADR: 5.1,II
Merck Index: 12,01016