Magnesiumperchlorat
Lieferant: ELTRA GMBH
Achtung
Synonyme: Anhydron
ELTA90200EA 111 EUR
ELTA90200
Magnesiumperchlorat
Magnesiumperchlorat
Formel: Cl₂MgO₈
Molecular Weight: 223,21 g/mol
Schmelzpunkt: 251 °C
Dichte: 2,21 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00011102
CAS-Nummer: 10034-81-8
EINECS: 233-108-3
UN: 1475
ADR: 5.1,II
Merck Index: 13,05702