Magnesiumperchlorat ≥85% ACS, Fluka™
Lieferant: Honeywell Chemicals
Gefahr
Synonyme: Anhydron
222283-500GEA 369.84 EUR
222283-500G
Magnesiumperchlorat ≥85% ACS, Fluka™
Magnesiumperchlorat
Formel: Cl₂MgO₈
Molecular Weight: 223,21 g/mol
Schmelzpunkt: 251 °C (Zersetzung)
Dichte: 2,21 g/cm³ (18 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011102
CAS-Nummer: 10034-81-8
UN: 1475
ADR: 5.1,II
Merck Index: 12,05715
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Identity (IR) complying
Assay of Mg Min. 10.0 %
Loss on drying (190°C) Max. 8 %
Titrable Acid Max. 0.005 meq/g
Titrable Base Max. 0.025 meq/g
Water absorbing capacity Min. 25 %